Galio 99.99% (trace metals basis)

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

317990100 317990500
ACRO317990100EA 117 EUR
ACRO317990100 ACRO317990500
Galio 99.99% (trace metals basis)
Galio
Formula: Ga
MW: 69.72 g/mol
Pto. Ebullición: 2403
Pto. de fusión: 29.7 °C
Densidad: 5.9 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00134045
Núm. CAS: 7440-55-3
EINECS: 231-163-8
UN: 2803
ADR: 8 III
Índice Merck: 12,04364

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Silver white to silver grey Metallic solid or liquid
Total trace metal impurities ≤0.01 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR