Calcium iodate, puro

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

318410025 318411000 318415000
ACRO318410025EA 392 EUR
ACRO318410025 ACRO318411000 ACRO318415000
Calcium iodate, puro
Calcium iodate
Formula: CaI₂O₆
Pto. de fusión: 540 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036265
Núm. CAS: 7789-80-2
UN: 1479
ADR: 5.1,II

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to light beige Crystalline powder
Titration Iodometric ≥96 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR