Acetonitrilo 99.9% ACS, gradient grade, meets analytical specification of Ph.Eur. para HPLC

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

325730010 325730025
ACRO325730010EA 196 EUR
ACRO325730010 ACRO325730025
Acetonitrilo 99.9% ACS, gradient grade, meets analytical specification of Ph.Eur. para HPLC
Acetonitrilo
Formula: H₃CCN
Pto. Ebullición: 81…82 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –46 °C
Densidad: 0,781 g/cm³
Pto. de inflamación: 2 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001878
Núm. CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
IR: 01-2119471307-38
Índice Merck: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear liquid
Refractive index 1.3430 to 1.3450 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.01 %
Density (20/20°C) 0.780 to 0.783
Additional info filtered through 0.2 µ membrane filter
GC ≥99.85 %
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Acidity ≤0.0008 meq/g
Alkalinity ≤0.6 µeq/g
Gradient analysis :
Absorbance largest eluted peak ≤0.01 A.U.
LC Suitab. Absorbance passes test
LC Suitab. Gradient elution passes test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR