Acido 2-morfolinoetanosulfonico monohidrato (MES) 99+% para bioquímica

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

327761000 327760025 327765000
ACRO327761000EA 175 EUR
ACRO327761000 ACRO327760025 ACRO327765000
Acido 2-morfolinoetanosulfonico monohidrato (MES) 99+% para bioquímica
Ácido β-morfolinoetanosulfónico (MES) monohidrato
Formula: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149409
Núm. CAS: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3
Índice Merck: 13,05929

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 8.0 to 9.0 % (K.F.)
UV at 280 nm A: ≤0.02
pH 2.5 to 4.0 (1 % in water at 25°C)
Titration with NaOH ≥99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR