1H-[1,2,4]Oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-one 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

328800100 328800500
ACRO328800100EA 128 EUR
ACRO328800100 ACRO328800500
1H-[1,2,4]Oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-one 98%
1H-[1,2,4]Oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-one

CAS No.: 41443-28-1

Formula: C₉H₅N₃O₂
Pto. de fusión: 160…170 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00792620
Núm. CAS: 41443-28-1

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Off-white to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 170 °C
HPLC ≥97.5 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR