Nimodipine

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

329280010 329280050
ACRO329280010EA 94 EUR
ACRO329280010 ACRO329280050
Nimodipine
Nimodipine
Formula: C₂₁H₂₆N₂O₇
Pto. de fusión: 124…130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153848
Núm. CAS: 66085-59-4

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 124 to 130 °C
Loss on drying ≤0.5 % (105 °C, 4 h)
HPLC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR