Antimonio (V) sulfuro, puro

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

Sinónimos: Pentasulfuro de diantimonio

330410010 330410500 330412500
ACRO330410010EA 238 EUR
ACRO330410010 ACRO330410500 ACRO330412500
Antimonio (V) sulfuro, puro
Antimonio (V) sulfuro
Formula: S₅Sb₂
MW: 403.85 g/mol
Densidad: 4.12
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016321
Núm. CAS: 1315-04-4
EINECS: 215-255-5
UN: 3179
ADR: 4.1 II
Índice Merck: 12,00738

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Yellow to orange-red Powder
Assay ≥54 % (Sb)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR