Glicerina (sintético) 99+%, puro

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

332030010 332030025 332031000 332030100
ACRO332030010EA 278 EUR
ACRO332030010 ACRO332030025 ACRO332031000 ACRO332030100
Glicerina (sintético) 99+%, puro
Glicerina
Formula: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Pto. Ebullición: 290 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 18 °C
Densidad: 1,261 g/cm³
Pto. de inflamación: 160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004722
Núm. CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Índice Merck: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR