α-Bromo-p-iodotolueno 97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

342460010 342460050 342460250
ACRO342460010EA 33.6 EUR
ACRO342460010 ACRO342460050 ACRO342460250
α-Bromo-p-iodotolueno 97%
α-Bromo-p-iodotolueno
Formula: C₇H₆BrI
Pto. Ebullición: 140 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: 77…82 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00209656
Núm. CAS: 16004-15-2
UN: 3261
ADR: 8,II

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 82 °C
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR