Tetra-tert-butyl orthotitanate 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

344000050 344000250
ACRO344000050EA 90.6 EUR
ACRO344000050 ACRO344000250
Tetra-tert-butyl orthotitanate 98%
Tetra-tert-butyl orthotitanate

Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid

Formula: C₁₆H₃₆O₄Ti
Pto. Ebullición: 160…165 °C (15 mmHg)
Densidad: 0,8893 g/cm³
Pto. de inflamación: 47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040554
Núm. CAS: 3087-39-6
UN: 1993
ADR: 3,III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Assay ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR