Cianógeno bromuro 3 M in dichloromethane
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Bromuro de cianogeno, Bromo cianuro
353991000
ACRO353991000EA 124 EUR
ACRO353991000
Cianógeno bromuro 3 M in dichloromethane
Cianógeno bromuro
Formula: CBrN
MW: 105.92 g/mol
Pto. Ebullición: 61.4
Pto. de fusión: 52
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011597
Núm. CAS: 506-68-3
EINECS: 208-051-2
UN: 2927
ADR: 6.1 I
Índice Merck: 12,02763
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 2.95 to 3.3 M