1-Vinil-2-pirrolidona 99% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Estabilización: stabilised with Kerobit®
354730025 354730100
ACRO354730025EA 362 EUR
ACRO354730025 ACRO354730100
1-Vinil-2-pirrolidona 99% estabilizado
1-Vinil-2-pirrolidona
Formula: C₆H₉NO
Pto. Ebullición: 218 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 13…14 °C
Densidad: 1,043 g/cm³
Pto. de inflamación: 95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003197
Núm. CAS: 88-12-0
EINECS: 201-800-4
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5110 to 1.5140 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %
Stabilizer 10 ppm Kerobit(N,N'-Di-sec-butyl-p-phenylenediamine)
Pyrrolidone ≤0.2 %