6-Bromopiperonal 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
355920010 355920050 355920250
ACRO355920010EA 35.7 EUR
ACRO355920010 ACRO355920050 ACRO355920250
6-Bromopiperonal 98%
6-Bromopiperonal
Formula: C₈H₅BrO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00022952
Núm. CAS: 15930-53-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 129 °C
GC ≥97.5 %