5-Methyl-2-furanmethanol 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (5-Methylfuran-2-yl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)-5-methylfuran
358510050
ACRO358510050EA 169 EUR
ACRO358510050
5-Methyl-2-furanmethanol 97%
5-Methyl-2-furanmethanol
Appearance: Clear yellow Liquid
Formula: C₆H₈O₂
MW: 112,128 g/mol
Pto. Ebullición: 80…80,5 °C (123 mmHg)
Densidad: 1,0769 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00130134
Núm. CAS: 3857-25-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %