4-Amino-3-bromopiridina 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

360620010 360620050
ACRO360620010EA 68.1 EUR
ACRO360620010 ACRO360620050
4-Amino-3-bromopiridina 98%
4-Amino-3-bromopiridina
Formula: C₅H₅BrN₂
Pto. Ebullición: 244 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 67…71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02068297
Núm. CAS: 13534-98-0

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 71 °C
GC ≥97.5 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR