(2R,4S)-N-Boc-4-hydroxypiperidine-2-carboxylic acidmethyl ester 95%, 98% ee
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
362970010
ACRO362970010EA 523 EUR
ACRO362970010
(2R,4S)-N-Boc-4-hydroxypiperidine-2-carboxylic acidmethyl ester 95%, 98% ee
(2R,4S)-N-Boc-4-hydroxypiperidine-2-carboxylic acidmethyl ester
Appearance: Colorless to amber Viscous liquid or waxy mass
Formula: C₁₂H₂₁NO₅
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02259744
Núm. CAS: 321744-26-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to amber Viscous liquid or waxy mass
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)