2-Bromoetil etil éter 90%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

367400250 367401000
ACRO367400250EA 76.7 EUR
ACRO367400250 ACRO367401000
2-Bromoetil etil éter 90%
2-Bromoetil etil éter
Formula: C₄H₉BrO
MW: 153.02 g/mol
Pto. Ebullición: 125…127 °C
Densidad: 1.357 g/cm³
Pto. de inflamación: 21 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00000237
Núm. CAS: 592-55-2
EINECS: 209-763-6
UN: 2340
ADR: 3 II

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4435 to 1.4515 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR