Ácido (2,4-diclorofenil)metabórico 97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

367670010 367670050
ACRO367670010EA 24.7 EUR
ACRO367670010 ACRO367670050
Ácido (2,4-diclorofenil)metabórico 97%
Ácido (2,4-diclorofenil)metabórico
Formula: C₆H₅BCl₂O₂
Pto. de fusión: 240…245 °C
Número MDL: MFCD00013930
Núm. CAS: 68716-47-2

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR