Ácido (2,3-diclorofenil)metabórico 97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

367710010 367710050 367710250
ACRO367710010EA 30.5 EUR
ACRO367710010 ACRO367710050 ACRO367710250
Ácido (2,3-diclorofenil)metabórico 97%
Ácido (2,3-diclorofenil)metabórico
Formula: C₆H₅BCl₂O₂
Pto. de fusión: 242…244 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01075703
Núm. CAS: 151169-74-3

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to cream Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR