4-Bromopiperidine hydrobromide 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

368310010 368310100
ACRO368310010EA 43 EUR
ACRO368310010 ACRO368310100
4-Bromopiperidine hydrobromide 98%
4-Bromopiperidine hydrobromide

Appearance: White Crystalline powder

Formula: C₅H₁₁Br₂N
Pto. de fusión: 199…202 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191858
Núm. CAS: 54288-70-9

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 191 to 196 °C
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR