Etinilciclopropano 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

369130010 369130100 369130500
ACRO369130010EA 20.7 EUR
ACRO369130010 ACRO369130100 ACRO369130500
Etinilciclopropano 98%
Etinilciclopropano
Formula: C₅H₆
Pto. Ebullición: 51…52 °C
Densidad: 0,7801 g/cm³
Pto. de inflamación: –17 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02181090
Núm. CAS: 6746-94-7
UN: 1993
ADR: 3,II

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4270 to 1.4310 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR