Hematein

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

370840050 370840250
ACRO370840050EA 94.9 EUR
ACRO370840050 ACRO370840250
Hematein
Hematein

CAS No.: 475-25-2

Formula: C₁₆H₁₂O₆
Pto. de fusión: 180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036187
Núm. CAS: 475-25-2

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Dark brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Moisture ≤15 %
UV spectrophotometry 5 to 20 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR