1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenceno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
378500010
ACRO378500010EA 89.4 EUR
ACRO378500010
1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenceno 98%
1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenceno
Formula: C₆H₃FINO₂
Pto. de fusión: 77…79 °C
Número MDL: MFCD00007219
Núm. CAS: 3819-88-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to brown to khaki Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥97.5 %