Ácido nicotínico (Niacin), meets analytical specification of Ph.Eur.

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: Ácido 3-piridincarboxílico, Ácido piridina-3-carboxílico

380325000 380320025
ACRO380325000EA 92.6 EUR
ACRO380325000 ACRO380320025
Ácido nicotínico (Niacin), meets analytical specification of Ph.Eur.
Ácido nicotínico (Niacin)
Formula: C₆H₅NO₂
Pto. Ebullición: 258 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 236…239 °C
Densidad: 1,473 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 193 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006391
Núm. CAS: 59-67-6
EINECS: 200-441-0
Índice Merck: 13,06552

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 234 to 240 °C
Loss on drying ≤1.0 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Solubility (in water) Sparingly soluble
Related substances Passes test
Titration with NaOH 99.5 to 100.5 % (On dried substance)
Chloride (Cl) ≤200 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR