Sodium diformylamide 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

380430050 380430250
ACRO380430050EA 53.1 EUR
ACRO380430050 ACRO380430250
Sodium diformylamide 98%
Sodium diformylamide
Formula: C₂H₃NNaO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00145302
Núm. CAS: 18197-26-7

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR