Decanoato de metilo 98+%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

Sinónimos: Decanoic acid methyl ester, Capric acid methyl ester, Decylic acid methyl ester, Methyl caprate

385550250 385551000 385555000
ACRO385550250EA 39 EUR
ACRO385550250 ACRO385551000 ACRO385555000
Decanoato de metilo 98+%
Decanoato de metilo
Formula: C₁₁H₂₂O₂
Pto. Ebullición: 226 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –18 °C
Densidad: 0,871 g/cm³
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009580
Núm. CAS: 110-42-9

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR