Manganeso (II) acetato, anhidro 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
389140050 389140250 389141000
ACRO389140050EA 36.2 EUR
ACRO389140050 ACRO389140250 ACRO389141000
Manganeso (II) acetato, anhidro 98+%
Manganeso (II) acetato
Formula: (H₃CCOO)₂Mn
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013039
Núm. CAS: 638-38-0
EINECS: 211-334-3
Índice Merck: 12,05763
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to grey to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥98.0 %