Ácido clorhídrico ∼32% water, pure
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
389310025
ACRO389310025EA 70.8 EUR
ACRO389310025
Ácido clorhídrico ∼32% water, pure
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
MW: 36.46 g/mol
Pto. Ebullición: 57 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –35 °C
Densidad: 1.16 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
UN: 1789
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Solution
Residue after ign. (sulfated) ≤0.005 %
Titration with NaOH ≥32 %
Sulfite (SO3) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤5 ppm
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm