4-Bromo-1-butanol 85+%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

390010010 390010050 390010250
ACRO390010010EA 58.6 EUR
ACRO390010010 ACRO390010050 ACRO390010250
4-Bromo-1-butanol 85+%
4-Bromo-1-butanol
Formula: BrH₂C(CH₂)₂CH₂OH
Pto. Ebullición: 56…58 °C (2 mmHg)
Pto. de inflamación: 7 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00015387
Núm. CAS: 33036-62-3
UN: 1987
ADR: 3,II

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless to purple to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥85.0 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR