1,2,3-Heptanetriol 95% , high melting isomer, mixture of diastereoisomers
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1,2,3-Trihydroxyheptane, 1-butylglycerol
395450010
ACRO395450010EA 538 EUR
ACRO395450010
1,2,3-Heptanetriol 95% , high melting isomer, mixture of diastereoisomers
1,2,3-Heptanetriol
Formula: C₇H₁₆O₃
MW: 148.202 g/mol
Pto. de fusión: 92…97 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00010517
Núm. CAS: 103404-57-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 81 °C
GC ≥94 %