Ciclopentilmetil éter 99.9+% estabilizado, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
396130010 396130025 396130500 396132500
ACRO396130010EA 140 EUR
ACRO396130010 ACRO396130025 ACRO396130500 ACRO396132500
Ciclopentilmetil éter 99.9+% estabilizado, extra puro
Ciclopentilmetil éter
Formula: C₆H₁₂O
Pto. de fusión: –140 °C
Densidad: 0,86 g/cm³
Pto. de inflamación: –1 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08276401
Núm. CAS: 5614-37-9
UN: 3271
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.02 %
GC ≥99.90 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 45 to 100 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.01 %
Peroxides ≤50 ppm