Amonio cloruro ≥99.0%, extra puro, with anti-caking agent

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

396400010 396400050
ACRO396400010EA 52 EUR
ACRO396400010 ACRO396400050
Amonio cloruro ≥99.0%, extra puro, with anti-caking agent
Amonio cloruro
Formula: NH₄Cl
Pto. de fusión: 340 °C (subl.)
Densidad: 1,52 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011420
Núm. CAS: 12125-02-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=389479ce9f26d046837e12f5c47dd4bc7d47ec2b&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric 99.0 to 101.0 %
Water ≤0.5 % (K.F.)
Anticaking agent ≤0.7 % (Tricalcium phosphate)
Iron (Fe) ≤5 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR