6-Bromooxindol 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Bromo-2-oxindole, 6-Bromoindolin-2-one
399435000
ACRO399435000EA 119 EUR
ACRO399435000
6-Bromooxindol 97%
6-Bromooxindol
Formula: C₈H₆BrNO
MW: 212,05 g/mol
Pto. de fusión: 217…221 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179605
Núm. CAS: 99365-40-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 215 to 220 °C
HPLC ≥96.0 %