5-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
399790050
ACRO399790050EA 88 EUR
ACRO399790050
5-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
5-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde
Appearance: White to pink to light brown Powder
Formula: C₉H₆BrNO
Pto. de fusión: 205…206 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00152016
Núm. CAS: 877-03-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to pink to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200 to 207 °C
HPLC ≥96.0 %