Antimonio (III) cloruro ACS

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

Sinónimos: Tricloruro de antimonio

401370050 401371000 401375000 401370025
ACRO401370050EA 38.7 EUR
ACRO401370050 ACRO401371000 ACRO401375000 ACRO401370025
Antimonio (III) cloruro ACS
Antimonio (III) cloruro
Formula: SbCl₃
Pto. Ebullición: 223 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 73 °C
Densidad: 3,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011212
Núm. CAS: 10025-91-9
EINECS: 233-047-2
UN: 1733
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,00713

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Semitransparent colorless Adhering crystals (May have a pink hue)
Titration Iodimetric ≥99.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Arsenic (As) ≤0.02 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Lead (Pb) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in chloroform)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR