Fucsina básica 70+%, puro, certified

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

401690250 401691000 401695000
ACRO401690250EA 54.4 EUR
ACRO401690250 ACRO401691000 ACRO401695000
Fucsina básica 70+%, puro, certified
Fucsina básica
Formula: C₂₀H₂₀ClN₃
Pto. de fusión: 250 °C (desc.)
Densidad: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012569
Núm. CAS: 632-99-5
EINECS: 211-189-6
Índice Merck: 12,05686

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥70.0 %
UV Lambda max 547 to 552 nm (in 50% ethanol)
Absorption Ratio P-15/P+15 1.16 to 1.35
BSC Certification Passes


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR