Fenilamidina clorhidrato 99%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

401790250 401791000 401790050 401795000
ACRO401790250EA 117 EUR
ACRO401790250 ACRO401791000 ACRO401790050 ACRO401795000
Fenilamidina clorhidrato 99%
Fenilamidina clorhidrato
Formula: C₇H₉ClN₂
Pto. de fusión: 167…171 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066285
Núm. CAS: 1670-14-0
EINECS: 216-795-4

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
HPLC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR