Coumarin 314 99%, puro

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: Ethyl 2,3,6,7-Tetrahydro-11-oxo-1H,5H,11H-[1]benzopyrano[6,7,8-ij]quinolizine-10-carboxylate, Coumarin 504, Ethyl 11-oxo-2,3,5,6,7,11-hexahydro-1H-pyrano[2,3-f]pyrido[3,2,1-ij]quinoline-10-carboxylate

405625000 405620025 405621000
ACRO405625000EA 314 EUR
ACRO405625000 ACRO405620025 ACRO405621000
Coumarin 314 99%, puro
Coumarin 314

Appearance: Yellow to orange Crystalline powder

Formula: C₁₈H₁₉NO₄
MW: 313.35 g/mol
Pto. de fusión: 140…144 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051334
Núm. CAS: 55804-66-5

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
UV Lambda max 435 to 439 nm (in Ethanol)
Molar absorption coefficient ≥45000 l/(mol.cm) (at Lambda max)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR