Zinc(II) dibenzyldithiocarbamate 95%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

406440250 406441000
ACRO406440250EA 190 EUR
ACRO406440250 ACRO406441000
Zinc(II) dibenzyldithiocarbamate 95%
Zinc(II) dibenzyldithiocarbamate

Appearance: White to off-white Powder

Formula: C₁₅H₁₅NS₂
Pto. de fusión: 183…188 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014470
Núm. CAS: 14726-36-4
UN: 3077
ADR: 9,III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 183 to 188 °C
Assay ≥94 % (ex Zn)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR