1,2-Dicloroetano 99+%, puro

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

406800010 406800025
ACRO406800010EA 53.1 EUR
ACRO406800010 ACRO406800025
1,2-Dicloroetano 99+%, puro
1,2-Dicloroetano
Formula: ClH₂CCH₂Cl
Pto. Ebullición: 81…85 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –35 °C
Densidad: 1,25 g/cm³
Pto. de inflamación: 13 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000963
Núm. CAS: 107-06-2
EINECS: 203-458-1
UN: 1184
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,03831
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48789e88e6041156e33712fd7c0198d7a4910266&vid=4238623c54017660b83d3baa856a69cc1aa8ee6d&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR