Diethyl phosphate 96%

Proveedor: Thermo Scientific
Peligro

Sinónimos: diethyl hydrogen-phosphoric acid, Diethylphosphoric acid, Diethyl hydrogen phosphate, di-Ethyl phosphate

407420050
ACRO407420050EA 124 EUR
ACRO407420050
Diethyl phosphate 96%
Diethyl phosphate
Formula: C₄H₁₁O₄P
MW: 154,102 g/mol
Pto. Ebullición: 203 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 6 °C
Densidad: 1,29 g/cm³
Pto. de inflamación: 91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039889
Núm. CAS: 598-02-7
UN: 3265
ADR: 8,III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥95 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR