Tetraclorocuprato de dilitio 0.1 M in THF

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

Sinónimos: Dilithium tetrachlorocuprate

407830250 407831000 407835000
ACRO407830250EA 47.9 EUR
ACRO407830250 ACRO407831000 ACRO407835000
Tetraclorocuprato de dilitio 0.1 M in THF
Tetraclorocuprato de dilitio
Formula: Cl₄CuLi₂
MW: 219.24 g/mol
Densidad: 0.91 g/cm³
Pto. de inflamación: –17 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011081
Núm. CAS: 15489-27-7
UN: 1993
ADR: 3 II

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear orange to red-brown Solution
Titration Argentometric 0.09 to 0.12 M
Titration with NaOH ≥95 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR