Dimetilamina 26% (w/w) in water

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

408000010
ACRO408000010EA 43.6 EUR
ACRO408000010
Dimetilamina 26% (w/w) in water
Dimetilamina
Formula: C₂H₇N
Pto. de fusión: –37 °C
Densidad: 0,89 g/cm³
Pto. de inflamación: –18 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008288
Núm. CAS: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
UN: 1160
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,03255

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl 25 to 27 %
HPLC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR