Cloruro de 3,5-dinitrobenzoilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
408710250 408711000 408715000
ACRO408710250EA 46.8 EUR
ACRO408710250 ACRO408711000 ACRO408715000
Cloruro de 3,5-dinitrobenzoilo 99%
Cloruro de 3,5-dinitrobenzoilo
Formula: C₇H₃ClN₂O₅
Pto. Ebullición: 196 °C (15hPa)
Pto. de fusión: 67…70 °C
Densidad: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007248
Núm. CAS: 99-33-2
EINECS: 202-750-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,03305
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to beige Crystals or crystalline needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 71 °C
Titration RCOCl ≥98.5 %