O-Ethylhydroxylamine hydrochloride 99+%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

409610100 409610250
ACRO409610100EA 266 EUR
ACRO409610100 ACRO409610250
O-Ethylhydroxylamine hydrochloride 99+%
O-Ethylhydroxylamine hydrochloride
Formula: C₂H₈ClNO
Pto. de fusión: 130…133 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012956
Núm. CAS: 3332-29-4
EINECS: 222-060-9
ADR: 8,II

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %
HPLC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR