Ácido fórmico 88% ACS

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

410770025 410775000
ACRO410770025EA 126 EUR
ACRO410770025 ACRO410775000
Ácido fórmico 88% ACS
Ácido fórmico
Formula: HCO₂H
Pto. Ebullición: 101 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 8 °C
Densidad: 1,22 g/cm³
Pto. de inflamación: 60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003297
Núm. CAS: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,04265
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3694 to 1.3714 (20°C, 589 nm)
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Titration with NaOH ≥88.0 %
Dilution test passes test
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfite (SO3) passes test
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Ammonium (NH4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Free acid (CH3COOH) ≤0.4 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR