Histamine (free base) 97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

411710010 411710050 411710250
ACRO411710010EA 90.1 EUR
ACRO411710010 ACRO411710050 ACRO411710250
Histamine (free base) 97%
Histamine (free base)
Formula: C₅H₉N₃
Pto. Ebullición: 167 °C (,8 mmHg)
Pto. de fusión: 83…84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005210
Núm. CAS: 51-45-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to light yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR