Rhodamine 123 99+%, pure

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: 3,6-Diamino-9-(2-(methoxycarbonyl)phenyl xanthylium chloride, 3,6-Diamino-9-(2-(methoxycarbonyl)phenyl)xanthylium chloride, 2-(6-Amino-3-imino-3H-xanthen-9-yl)benzoic acid methyl ester

419091000 419095000
ACRO419091000EA 285 EUR
ACRO419091000 ACRO419095000
Rhodamine 123 99+%, pure
Rhodamine 123

Appearance: Red-brown to brown Powder

Formula: C₂₁H₁₇ClN₂O₃
MW: 380.82 g/mol
Pto. de fusión: 235 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012664
Núm. CAS: 62669-70-9

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Red-brown to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrophotometry ≥99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR