Sebaconitrilo 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

Sinónimos: 1,8-Dicyanooctane, Sebacic acid dinitrile

419250250 419251000
ACRO419250250EA 79 EUR
ACRO419250250 ACRO419251000
Sebaconitrilo 98%
Sebaconitrilo
Formula: C₁₀H₁₆N₂
MW: 164.25 g/mol
Pto. Ebullición: 332
Pto. de fusión: 7 °C
Densidad: 0.91 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Número MDL: MFCD00019900
Núm. CAS: 1871-96-1
EINECS: 217-494-0
UN: 3276

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR