Cesio cloruro 99+%, puro

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: Cesium Chloride

422850250 422851000 422855000
ACRO422850250EA 43.6 EUR
ACRO422850250 ACRO422851000 ACRO422855000
Cesio cloruro 99+%, puro
Cesio cloruro
Formula: CsCl
Pto. Ebullición: 1290 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 646 °C
Densidad: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010955
Núm. CAS: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Índice Merck: 13,02021

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White Crystals
Titration Argentometric ≥99.0 %
Rhodium (Rh) ≥24.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR